510440
4-Cyanobenzophenone
97%
Sinonimo/i:
4-Benzoylbenzonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
110-114 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
nitrile
phenyl
Stringa SMILE
O=C(c1ccccc1)c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C14H9NO/c15-10-11-6-8-13(9-7-11)14(16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H
YSZWJJANSNFQMM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)