Documenti fondamentali
50342
Sigma-Aldrich
Biphenyl sodium complex solution
technical, 0.5-1.5 M in diethylene glycol diethyl ether
Sinonimo/i:
Sodium biphenyl complex
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H5 · Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.20
Beilstein:
3989646
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Livello qualitativo
Stato
liquid
Durata
limited shelf life
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
0.5-1.5 M in diethylene glycol diethyl ether
Densità
1,100  g/cm3
Gruppo funzionale
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na]c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.Na/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;/h1,3-10H;
UUNVZHGYJSUMDC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Biphenyl sodium complex is generally used as a difunctional anionic initiator to synthesize block copolymers and also as a reagent to detect the organic halogen.
Stato fisico
may contain solid
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
Does not sustain combustion.
Punto d’infiammabilità (°C)
Does not sustain combustion.
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Determination of organic halogen with sodium biphenyl reagent.
Liggett LM.
Analytical Chemistry, 26(4), 748-750 (1954)
Solution properties of block copolymers of styrene and methyl methacrylate. Part I. The preparation, isolation, and purification of the block copolymers.
Urwin JR and Stearne JM
Macromolecular Chemistry and Physics, 78(1), 194-203 (1964)