Key Documents
4P100
Sigma-Aldrich
4-Point Probing Chip
4P100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NC.13
Materiali
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
Descrizione
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
Caratteristiche
point style 4 pt probe
Confezionamento
pkg of 16 non-diced devices
Produttore/marchio commerciale
4P100
die thickness
525 μm , silicon
Dimens. elettrodo
10 nm , chrome
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)