Documenti fondamentali
494615
Sigma-Aldrich
Piperidine, polymer-bound
extent of labeling: 3.0-4.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
(Piperidinomethyl)polystyrene, 1-Benzylpiperidine polymer-bound, Copolymer of styrene and divinylbenzene, piperidinomethylated, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, piperidinomethylated
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352128
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Grado di funzionalizzazione
3.0-4.0 mmol/g loading
Applicazioni
This polymer-bound tertiary amine eases the purification step of organic synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
R.J. Booth et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4882-4882 (1997)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
494615-100G
494615-25G4061832945699
494615-5G4061832945705