Key Documents
491942
Sigma-Aldrich
Bromocyclopentane-d9
reagent grade, ≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
Cyclopentyl bromide-d9
About This Item
Formula condensata:
C5D9Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. eboll.
137-139 °C (lit.)
Densità
1.473 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(Br)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H9Br/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D
BRTFVKHPEHKBQF-UHUJFCCWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)