Documenti fondamentali
487600
Sigma-Aldrich
2-Butanone-4,4,4-d3
99 atom % D
Sinonimo/i:
Methyl-d3 ethyl ketone
About This Item
Formula condensata:
CD3CH2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
75.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352138
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
P. eboll.
80 °C (lit.)
Punto di fusione
−87 °C (lit.)
Densità
0.838 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])CC(C)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3/i1D3
ZWEHNKRNPOVVGH-FIBGUPNXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)