Documenti fondamentali
487473
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenediamine-2,3,5,6-d4
98 atom % D
Sinonimo/i:
1,4-Benzene-d4-diamine, 1,4-Diaminobenzene-2,3,5,6-d4
About This Item
Formula condensata:
C6D4(NH2)2
Peso molecolare:
112.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
P. ebollizione
267 °C (lit.)
Punto di fusione
143-145 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c(N)c([2H])c([2H])c1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D
CBCKQZAAMUWICA-RHQRLBAQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Heart,Musculo-skeletal system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)