487112
Ethylbenzene solution
NMR reference standard, 0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D), TMS 0.01 %, NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Grado
NMR reference standard
analytical standard
Composizione
TMS, 0.01%
Concentrazione
0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
3 mm × 8 in.
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Stringa SMILE
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Quantità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Sigma-Aldrich.com provides an informational article regarding the use of stable, labeled isotopes as NMR reference standards.