Documenti fondamentali
483443
Sigma-Aldrich
Tetradecyl isocyanate
97%
Sinonimo/i:
1-Isocyanatotetradecane, Myristyl isocyanate, n-Tetradecyl isocyanate
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)13NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
165-170 °C/1.4 mmHg (lit.)
Densità
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C15H29NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-15-17/h2-14H2,1H3
CSMJMAQKBKGDQX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Synthesis of hydrophobically modified ethoxylated non-isocyanate urethanes (HENIURs) and their use as rheology additives: Details the application of Tetradecyl isocyanate in the production of rheology additives, relevant for material science, especially in enhancing the properties of various materials (B Quienne et al., 2022).
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)