Documenti fondamentali
482978
Sigma-Aldrich
Fullerene-C78
98%
Sinonimo/i:
Carbon (C78 )
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C78
Numero CAS:
Peso molecolare:
936.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>350 °C (lit.)
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)