Key Documents
480371
Sigma-Aldrich
Strontium ferrite
powder, 99.5%
Sinonimo/i:
Strontium hexaferrite
About This Item
Formula condensata:
SrFe12O19
Numero CAS:
Peso molecolare:
1061.75
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.5%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>450 °C (lit.)
Densità
5.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Sr].O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/12Fe.19O.Sr
MUDURESJCZWWBG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Magnetism and magnetic materials have been of scientific interest for over 1,000 years. More recently, fundamental investigations have focused on exploring the various types of magnetic materials and understanding the magnetic effects created by electric currents.