Key Documents
47667
Sigma-Aldrich
Fmoc-Pro-Wang resin
extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading
Sinonimo/i:
Fmoc-L-proline 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Livello qualitativo
Grado di funzionalizzazione
0.4-0.8 mmol/g loading
Matrice
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
Dimensione particelle
100-200 mesh
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3