Documenti
47666
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe-Wang resin
extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading
Sinonimo/i:
Fmoc-L-phenylalanine 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
0.4-0.8 mmol/g loading
Matrice
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
Dimensione particelle
100-200 mesh
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2