47647
Fmoc-Lys(Boc)-Wang resin
extent of labeling: 0.4-0.7 mmol/g loading
Sinonimo/i:
Nα−Fmoc-Nε-Boc-L-lysine 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Livello qualitativo
Grado di funzionalizzazione
0.4-0.7 mmol/g loading
Matrice
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
Dimensione particelle
80-160 mesh
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[X]C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?