475343
Thioglycolic acid
≥97%
Sinonimo/i:
Mercaptoacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.4 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥97%
Temp. autoaccensione
662 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.505 (lit.)
P. ebollizione
96 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−16 °C (lit.)
Densità
1.326 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S/c3-2(4)1-5/h5H,1H2,(H,3,4)
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
266.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
130 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?