Documenti fondamentali
47435
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-(3-pyridyl)-D-Ala-OH
purum, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-3-(3-pyridyl)-D-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H20N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.42
Beilstein:
9223259
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H](Cc1cccnc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H20N2O4/c26-22(27)21(12-15-6-5-11-24-13-15)25-23(28)29-14-20-18-9-3-1-7-16(18)17-8-2-4-10-19(17)20/h1-11,13,20-21H,12,14H2,(H,25,28)(H,26,27)/t21-/m1/s1
JQLPMTXRCLXOJO-OAQYLSRUSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)