472034
Tripentylamine
98%, mixture of isomers
Sinonimo/i:
Triamylamine, mixed isomers
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. ebollizione
81-83 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCCCN(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C15H33N/c1-4-7-10-13-16(14-11-8-5-2)15-12-9-6-3/h4-15H2,1-3H3
OOHAUGDGCWURIT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?