470058
D-Tyrosinol hydrochloride
98%
Saggio
98%
Attività ottica
[α]22/D +18°, c = 1 in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
161-165 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl[H].N[C@@H](CO)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c10-8(6-11)5-7-1-3-9(12)4-2-7;/h1-4,8,11-12H,5-6,10H2;1H/t8-;/m1./s1
PNGCRFWYSRUQTB-DDWIOCJRSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3