465992
Magnesium
dendritic pieces, purified by distillation, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Hypermagnesemia, Magnesium 100, Magnesium element
About This Item
Tensione di vapore
1 mmHg ( 621 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
dendritic pieces
Temp. autoaccensione
950 °F
Purificato mediante
distillation
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Resistività
4.46 μΩ-cm, 20°C
P. eboll.
1090 °C (lit.)
Punto di fusione
648 °C (lit.)
Densità
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mg]
InChI
1S/Mg
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?