Documenti fondamentali
460125
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) dioleate
average Mn ~914
Sinonimo/i:
O,O′-Dioleoylpolyethylene glycol 400, Polyethylene glycol 400 dioleate
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO(OCH2CH2)nO2C(CH2)7CH=CH(CH2)7CH3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
PM
average Mn ~914
Indice di rifrazione
n20/D 1.471 (lit.)
P. ebollizione
>260 °C (lit.)
Punto di fusione
−15 °C (lit.)
Numero di acido
4 mg KOH/g
Indice di ossidrile
10 mg KOH/g
Indice di iodio
75
Solubilità
toluene, ethanol and acetone: soluble (dispersible in water)
Densità
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C38H70O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37(39)41-35-36-42-38(40)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
NKSOSPOXQKNIKJ-CLFAGFIQSA-N
Applicazioni
Plasticizer
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)