Documenti fondamentali
448648
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylsiloxy)phenylsilane
96%
Sinonimo/i:
Phenyl-tris(dimethylsiloxy)silane
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2SiHO]3SiC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.68
Beilstein:
3380327
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. eboll.
91 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][Si](C)(C)O[Si](O[Si]([H])(C)C)(O[Si]([H])(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H26O3Si4/c1-16(2)13-19(14-17(3)4,15-18(5)6)12-10-8-7-9-11-12/h7-11,16-18H,1-6H3
CQZDNELEZXTFEH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sijia Zheng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(22) (2019-11-17)
Low molecular weight, highly crosslinked silicone resins are widely used as reinforcing agents for highly transparent elastomers and adhesion/tack promoters in gels. The resins are complex mixtures and their structure / property relationships are ill defined. We report the synthesis