445789
Poly(ethyl methacrylate)
average Mw ~850,000, beads, 35-45 μm particle size
Sinonimo/i:
Ethyl methacrylate polymer, Poly(ethyl methacrylate)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
beads
PM
average Mw ~850,000
Dimensione particelle
35-45 μm
Temp. transizione
Tg 65 °C
Solubilità
H2O: insoluble
ethyl acetate and methylene chloride: soluble
Densità
1.16 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h2,4H2,1,3H3
SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)