436380
Tetraamminepalladium(II) acetate
Sinonimo/i:
Tetraamminepalladium(2+) diacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: aluminum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
183-186 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
N.N.N.N.O.O.CC(=O)O[Pd]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.4H3N.2H2O.Pd/c2*1-2(3)4;;;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);4*1H3;2*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
TXKHLAUDWHNZBC-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3