434787
Polybutadiene
average Mn ~3,000 by VPO
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
peroxide number <= 10 mval/kg
Stato
viscous liquid
PM
average Mn ~3,000 by VPO
Composizione
cis-1,4, 75%
trans-1,4, 24%
vinyl, 1%
Indice di rifrazione
n20/D 1.524
Viscosità
2,700-3,000 mPa.s(20 °C)(lit.)
Punto di fusione
−6 °C
Numero di acido
≤0.3 mg KOH/g
Indice di iodio
420‑480 g/100g
Temp. transizione
pour point ~−50 °C
Solubilità
aliphatic hydrocarbons: soluble
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
IAQRGUVFOMOMEM-ONEGZZNKSA-N
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)