433306
Dibenzothiophene
purified by sublimation, ≥99%
Sinonimo/i:
DBT, Diphenylene sulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Stato
crystals
Purificato mediante
sublimation
P. ebollizione
332-333 °C (lit.)
Punto di fusione
97-100 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)sc3ccccc23
InChI
1S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?