429201
Nylon 6/6
pellets
Sinonimo/i:
Poly(N,N′-hexamethyleneadipinediamide, Poly(hexamethylene adipamide)
About This Item
Prodotti consigliati
Resistenza all’abrasione
7 mg (Taber, CS-17 wheel, 1kg, 50% RH, 1,000 cycles)
Livello qualitativo
Forma fisica
pellets
Temp. autoaccensione
752 °F
PM
~226.14
contiene
≤23% proprietary impact modifier
Composizione
nylon, ≥76%
Durezza
112 (Rockwell R, DAM, ASTM D 785)
Punto di fusione
250-260 °C (lit.)
Solubilità
strong proton donor solvents, acetic acid and phenols: soluble
Densità
1.18 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
NCCCCCCN.OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24N2O2/c1-2-3-4-7-10-14-12(16)9-6-5-8-11(13)15/h2-10H2,1H3,(H2,13,15)(H,14,16)
QDBQXOAICGSACD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Stiff and strong over a wide range of temperatures, excellent toughness and chemical and abrasion resistance. Attacked by strong acids and strong bases at elevated temperatures. Oxidized by chlorine and hydrogen peroxide.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?