424889
Rhodium(II) heptafluorobutyrate dimer
97%
Sinonimo/i:
Dirhodium heptafluorobutyrate dimer, Dirhodium tetrakis(perfluorobutyrate), Tetrakis(perfluorobutyrato)dirhodium
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: rhodium
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/4C4HF7O2.2Rh/c4*5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11;;/h4*(H,12,13);;/q;;;;2*+2/p-4
BNCXPORMMOBRMR-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?