Documenti fondamentali
423432
Sigma-Aldrich
cis-4-Chloro-2-butenylamine hydrochloride
95%
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH=CHCH2NH2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Punto di fusione
125-131 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
chloro
Stringa SMILE
Cl.NC\C=C/CCl
InChI
1S/C4H8ClN.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h1-2H,3-4,6H2;1H/b2-1-;
ZGCNYBMDGKVWFH-ODZAUARKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
cis-4-Chloro-2-butenylamine hydrochloride is an alkenyl amine derivative. It is an organic building block used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)