413402
Iron(II) acetylacetonate
99.95% trace metals basis
Sinonimo/i:
2,4-Pentanedione iron(II) derivative, Fe(acac)2, Ferrous acetylacetonate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.95% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
Punto di fusione
175 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)\C=C(\C)O[Fe]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Fe/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
LFORAFQNBQKDRY-FDGPNNRMSA-L
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?