412783
Dimethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate
99%
About This Item
Formula condensata:
C3H4(CO2CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. ebollizione
196-198 °C (lit.)
Densità
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)C1(CC1)C(=O)OC
InChI
1S/C7H10O4/c1-10-5(8)7(3-4-7)6(9)11-2/h3-4H2,1-2H3
PWLLZZMFFZUSOG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Dimethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate may be used in the preparation of α-diazo-β-ketoester.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Asymmetric approach to the pentacyclic skeleton of Aspidosperma alkaloids via enantioselective intramolecular 1, 3-dipolar cycloaddition of carbonyl ylides catalyzed by chiral dirhodium (II) carboxylates.
Nambu H, et al.
Tetrahedron Letters, 50(26), 3675-3678 (2009)