Documenti fondamentali
402400
Sigma-Aldrich
2-[4-(Dibutylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoic acid
99%
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3]2NC6H3(OH)COC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.45
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
190-193 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
carboxylic acid
ketone
Stringa SMILE
CCCCN(CCCC)c1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C22H27NO4/c1-3-5-13-23(14-6-4-2)16-11-12-19(20(24)15-16)21(25)17-9-7-8-10-18(17)22(26)27/h7-12,15,24H,3-6,13-14H2,1-2H3,(H,26,27)
QPNFUBAIQZJEPO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sheng Wang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 76(3-4), 293-296 (2010-04-30)
A highly selective chemosensor based on fluoran dye for Fe(2+), 2'-anilino-3'-methyl-6'-dibuthylamino-N-((2'-(2''-ethylimino) methyl) naphthalen-2-ol) iso-indolin-1-one-fluoran (5), was designed and synthesized. The chemical structures of all the intermediates and the fluoran dye 5 are characterized by (1)H NMR, (13)C NMR, Ms and