Documenti fondamentali
398500
Sigma-Aldrich
Iridium(IV) oxide hydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
IrO2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.22 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Composizione
Degree of hydration, 2-3
Stringa SMILE
O.O=[Ir]=O
InChI
1S/Ir.H2O.2O/h;1H2;;
YEPXCFHWKVNVAX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)