392995
Coumarin 314
Dye content 97 %
Sinonimo/i:
2,3,5,6-1H,4H-Tetrahydro-9-carbethoxyquinolizino-[9,9a,1-gh]coumarin, Coumarin 504
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 97%
Punto di fusione
140-144 °C (lit.)
146.22-147.36 °C (lit.)
λmax
436 nm
437 nm in ethanol
ε (coefficiente d’estinzione)
≥39000 at 389-401 nm in ethanol at 0.01 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1=Cc2cc3CCCN4CCCc(c2OC1=O)c34
InChI
1S/C18H19NO4/c1-2-22-17(20)14-10-12-9-11-5-3-7-19-8-4-6-13(15(11)19)16(12)23-18(14)21/h9-10H,2-8H2,1H3
VMJKUPWQKZFFCX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?