Documenti fondamentali
392170
Sigma-Aldrich
Methyl 3,4-O-isopropylidene-L-threonate
97%
Sinonimo/i:
R,4S)-2,2-Dimethyl-α-hydroxy-1,3-dioxolane-4-acetic acid methyl ester, 3,4-O-Isopropylidene-L-threonic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.19
Beilstein:
7862
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D +18.5°, c = 2 in acetone
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
125 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H](O)[C@@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C8H14O5/c1-8(2)12-4-5(13-8)6(9)7(10)11-3/h5-6,9H,4H2,1-3H3/t5-,6+/m0/s1
JSFASCPVVJBLRD-NTSWFWBYSA-N
Applicazioni
Used to prepare a dihydrofuran substrate in the total synthesis of (-)-echinosporin.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of the American Chemical Society, 114, 2567-2567 (1992)