Documenti fondamentali
389943
Sigma-Aldrich
Heptyl isocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. eboll.
75 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
isocyanate
Stringa SMILE
CCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C8H15NO/c1-2-3-4-5-6-7-9-8-10/h2-7H2,1H3
RFXBSYPBSRSQDU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lajos Nagy et al.
International journal of molecular sciences, 21(4) (2020-02-23)
In this article, the capability of encoding information using a homologous series of monodisperse monomethoxypolyethylene glycols (mPEG), with a number of ethylene oxide units ranging from nEO = 5 to 8, and monodisperse linear aliphatic isocyanates containing a number of