388726
Polybutenes
average Mn ~2,300 by VPO, isobutylene >90 %
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
PM
average Mn ~2,300 by VPO
Composizione
isobutylene, >90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.504
Viscosità
4,000-4,400 cSt(99 °C)(lit.)
Temp. transizione
Tg −64.9 °C
pour point (ASTM D 97) +18 °C
Densità
0.908 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCC=C.C\C=C\C
InChI
1S/2C4H8/c2*1-3-4-2/h3-4H,1-2H3;3H,1,4H2,2H3/b4-3+;
WTOOLIQYCQJDBG-BJILWQEISA-N
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?