Documenti fondamentali
381829
Sigma-Aldrich
Diphosphoryl chloride
97%
Sinonimo/i:
Diphosphoric tetrachloride, Pyrophosphoric tetrachloride, Pyrophosphoryl chloride
About This Item
Formula condensata:
Cl2P(O)OP(O)Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.76
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.475 (lit.)
P. ebollizione
90 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClP(Cl)(=O)OP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl4O3P2/c1-8(2,5)7-9(3,4)6
CNTIXUGILVWVHR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Useful reagent for the Vilsmeier formylation and glyoxylation reactions of nucleophilic aromatic compounds.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron, 49, 4015-4015 (1993)