380016
Sodium thiosulfate pentahydrate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Disodium thiosulfate pentahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
powder
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?