Documenti fondamentali
379379
Sigma-Aldrich
2,7-Di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthene-4,5-dicarboxylic acid
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H30O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.50
Beilstein:
4210983
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1cc(C(O)=O)c2Oc3c(cc(cc3C(C)(C)c2c1)C(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C25H30O5/c1-23(2,3)13-9-15(21(26)27)19-17(11-13)25(7,8)18-12-14(24(4,5)6)10-16(22(28)29)20(18)30-19/h9-12H,1-8H3,(H,26,27)(H,28,29)
VJSNHUACDSJJCU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,7-Di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthene-4,5-dicarboxylic acid is a carboxylic acid building block.
Applicazioni
2,7-Di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthene-4,5-dicarboxylic acid may be used in the synthesis of 2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethyl-4,5-bis(4-tritylanilinocarbon­yl)-9H-xanthene methanol trisolvate monohydrate.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
2, 7-Di-tert-butyl-9, 9-dimethyl-4, 5-bis (4-tritylanilinocarbonyl)-9H-xanthene methanol trisolvate monohydrate.
Vysotsky MO and Schollmeyer D.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(1), o169-o171 (2006)