372102
4-Dodecylphenol, mixture of isomers
Sinonimo/i:
Dodecylphenol, n-Dodecylphenol
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
viscous liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.503 (lit.)
P. ebollizione
310-335 °C (lit.)
Densità
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C18H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(19)16-14-17/h13-16,19H,2-12H2,1H3
KJWMCPYEODZESQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Ar(24208)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Catalyst for studies of thermal and thermomechanical behavior of novel cyanate ester homopolymers and copolymers
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?