368202
Fumaraldehyde bis(dimethyl acetal)
95%
Sinonimo/i:
trans-1,1,4,4-Tetramethoxy-2-butene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. eboll.
100-103 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acetal
ether
Stringa SMILE
COC(OC)\C=C\C(OC)OC
InChI
1S/C8H16O4/c1-9-7(10-2)5-6-8(11-3)12-4/h5-8H,1-4H3/b6-5+
ZFGVCDSFRAMNMT-AATRIKPKSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?