346616
1,2-Naphthoquinone
97%
Sinonimo/i:
β-Naphthoquinone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
139-142 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
O=C1C=Cc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6H
KETQAJRQOHHATG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTPRC(5788)
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?