344621
Sulfur
flakes, ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
8.9 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
flakes
Temp. autoaccensione
450 °F
450 °F
Resistività
2E23 μΩ-cm, 20°C
P. eboll.
444.7 °C (lit.)
Punto di fusione
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
Densità
2.07 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[S]
InChI
1S/S
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).