Key Documents
341371
Sigma-Aldrich
Diethyl succinate-2,2,3,3-d4
98 atom % D
Sinonimo/i:
Diethyl butanedioate-2,2,3,3-d4
About This Item
Formula condensata:
C2H5O2CCD2CD2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. eboll.
218 °C (lit.)
Punto di fusione
-20 °C (lit.)
Densità
1.050 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C(=O)OCC)C([2H])([2H])C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3/i5D2,6D2
DKMROQRQHGEIOW-NZLXMSDQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)