Documenti fondamentali
339180
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) ethoxide
≥99.95% trace metals basis
Sinonimo/i:
Tetraethoxygermanium
About This Item
Formula condensata:
Ge(OC2H5)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.88
Beilstein:
3661173
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.95% trace metals basis
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: germanium
reagent type: catalyst
Impurezze
≤0.01% Si
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
Densità
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Ge](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20GeO4/c1-5-10-9(11-6-2,12-7-3)13-8-4/h5-8H2,1-4H3
GXMNGLIMQIPFEB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sol-gel intermediate for optical fibers and photosensitive SiO2-BeO2 glasses.
Altre note
Contains toluene
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Non-Cryst. Solids, 168, 195-195 (1994)
Mat. Res. Soc. Symp. Proc., 73, 443-443 (1986)