Documenti fondamentali
326844
Sigma-Aldrich
1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane
99%
Sinonimo/i:
4,4′,4′′-Ethylidynetrisphenol, THPE
About This Item
Formula condensata:
CH3C(C6H4OH)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
246-248 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(c1ccc(O)cc1)(c2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C20H18O3/c1-20(14-2-8-17(21)9-3-14,15-4-10-18(22)11-5-15)16-6-12-19(23)13-7-16/h2-13,21-23H,1H3
BRPSWMCDEYMRPE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Bisphenol A 97%
Sigma-Aldrich
133027
Bisphenol A
Chien-Shu Chen et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(9), 2716-2723 (2009-05-08)
Hepatitis C virus nonstructural protein 3 (HCV NS3) helicase is believed to be essential for viral replication and has become an attractive target for the development of antiviral drugs. A fluorescence resonant energy transfer helicase assay was established for fast