325430
Triphenylmethylamine
99%
Sinonimo/i:
Tritylamine
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
223 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
102-104 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Stringa SMILE
NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17N/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,20H2
BZVJOYBTLHNRDW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?