317837
Dicyclohexylamine nitrite
97%
Sinonimo/i:
Dicyclohexylammonium nitrite
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
3.3 mmHg ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
182-183 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ON=O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
InChI
1S/C12H23N.HNO2/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;2-1-3/h11-13H,1-10H2;(H,2,3)
ZFAKTZXUUNBLEB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?