Key Documents
317713
Sigma-Aldrich
Allyl phenyl sulfone
98%
Sinonimo/i:
(2-Propen-1-ylsulfonyl)benzene, (2-Propenylsulfonyl)benzene, (Allylsulfonyl)benzene, Phenyl 2-propenyl sulfone
About This Item
Formula condensata:
C6H5SO2CH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.24
Beilstein:
1863561
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.548 (lit.)
P. eboll.
110-113 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CCS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-2-8-12(10,11)9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
KYPIULIVYSQNNT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
T M Ko et al.
Biomaterials, 14(9), 657-664 (1993-07-01)
Canine platelet adhesion on sulphur dioxide and allyl phenyl sulphone plasma-treated low density polyethylene (LDPE) was studied. Both 5 W plasma excitation energy-treated surfaces showed the highest S:C atomic ratio by ESCA analysis. Surface hydrophilicity increased drastically after plasma treatment.