Documenti fondamentali
308080
Sigma-Aldrich
Benzoylnitromethane
98%
Sinonimo/i:
α-Nitroacetophenone
About This Item
Formula condensata:
C6H5COCH2NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
105-107 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO3/c10-8(6-9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
JTWHVBNYYWFXSI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
The kinetics of proton transfer from benzoylnitromethane to various bases was studied.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Claude F. Bernasconi et al.
The Journal of organic chemistry, 62(23), 8162-8170 (2001-10-24)
The replacement of a hydrogen in nitromethane and in phenylnitromethane by the PhCO group has a strong acidifying effect, i.e., PhCOCH(2)NO(2), 5, is 5.8, 6.6, and 8.6 pK(a) units more acidic than CH(3)NO(2) in water, 50% DMSO-50% water (v/v), and